2-Chlorpyrimidin
Lieferant: Molekula
Achtung
16639234-25G
MOLE16639234-25GEA 0 EUR
MOLE16639234-25G
2-Chlorpyrimidin
2-Chloropyrimidine
Formel: C₄H₃ClN₂
Molecular Weight: 114,53 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65…66 °C
MDL: MFCD00006060
CAS-Nummer: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III