1-Naphthaldehyd
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1-Naphthalincarbaldehyd, α-Naphthalincarbaldehyd, α-Naphthaldehyd
16753483-100G
MOLE16753483-100GEA 164 EUR
MOLE16753483-100G
1-Naphthaldehyd
1-Naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004003
CAS-Nummer: 66-77-3
EINECS: 200-633-4