4,4'-Diaminobenzanilid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Aminobenzoesäure(4-aminophenyl)amid
16774468-100G
MOLE16774468-100GEA
0
EUR
MOLE16774468-100G
4,4'-Diaminobenzanilid
4,4'-Diaminobenzanilid
Formel:
C₁₃H₁₃N₃O Molecular Weight: 227.27 g/mol Schmelzpunkt: 214…215 °C |
MDL:
MFCD00025361 CAS-Nummer: 785-30-8 EINECS: 212-321-5 |