2-Hydroxy-m-anisaldehyd

Lieferant: Molekula

Synonyme: o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde

16781640-100G
MOLE16781640-100GEA 0 EUR
MOLE16781640-100G
2-Hydroxy-m-anisaldehyd
2-Hydroxy-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Dichte: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003322
CAS-Nummer: 148-53-8
EINECS: 205-715-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR