Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Dibenzo-18-crown-6
16800887-25G
MOLE16800887-25GEA
0
EUR
MOLE16800887-25G
Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I)
Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I)
Formel:
C₂₀H₂₄O₆ Molecular Weight: 360.41 g/mol |
MDL:
MFCD00005098 CAS-Nummer: 14187-32-7 EINECS: 238-041-3 |