6-Aminonicotinsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 6-Amino-3-pyridincarbonsäure, 6-Aminopyridin-3-carbonsäure
17006997-5G
MOLE17006997-5GEA 0 EUR
MOLE17006997-5G
6-Aminonicotinsäure
6-Aminonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
MDL: MFCD00006326
CAS-Nummer: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 13,00455