(R)-(-)-Mandelsäure

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylethansäure, D-2-Hydroxy-2-phenylethansäure, D(-)-Mandelsäure, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure

17027682-25G
MOLE17027682-25GEA 109 EUR
MOLE17027682-25G
(R)-(-)-Mandelsäure
(R)-(-)-Mandelsäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Dichte: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >190 °C
MDL: MFCD00064251
CAS-Nummer: 611-71-2
EINECS: 210-276-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR