Indol-5-carbonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1H-Indol-5-carbonitril
17057160-5G
MOLE17057160-5GEA
256
EUR
MOLE17057160-5G
Indol-5-carbonitril
Indol-5-carbonitril
Formel:
C₉H₆N₂ Molecular Weight: 142,16 g/mol Schmelzpunkt: 106…108 °C |
MDL:
MFCD00005669 CAS-Nummer: 15861-24-2 EINECS: 239-986-4 |