3-Fluorphenol
Lieferant: Molekula
Achtung
17096368-25G
MOLE17096368-25GEA 110 EUR
MOLE17096368-25G
3-Fluorphenol
3-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Molecular Weight: 112.1 g/mol
Siedepunkt: 178
Schmelzpunkt: 13,7
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002254
CAS-Nummer: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN: 2810
ADR: 6.1 II