4-Picolin-N-oxid

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 4-Methylpyridin-N-oxid, 4-Methylpyridin-1-oxid, 4-Picolin-N-oxid

17109677-100G
MOLE17109677-100GEA 0 EUR
MOLE17109677-100G
4-Picolin-N-oxid
4-Picolin-N-oxid
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 279 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 183 °C
Dichte: 1,01…1.02 g/cm³ (185 °C)
MDL: MFCD00006210
CAS-Nummer: 1003-67-4
EINECS: 213-712-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR