ω-Brom-4-fluoracetophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Brom-1-(4-fluorphenyl)ethan-1-on, Brommethyl-p-fluorphenylketon, 2-Brom-4'-fluoracetophenon, 4-Fluorphenacylbromid, α-Brom-4-fluoracetophenon
17125731-25G
MOLE17125731-25GEA 0 EUR
MOLE17125731-25G
ω-Brom-4-fluoracetophenon
ω-Brom-4-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217,04 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (0,4 mmHg)
Schmelzpunkt: 49 °C
MDL: MFCD00040830
CAS-Nummer: 403-29-2
EINECS: 206-955-1