(3-Methoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: Molekula
17138822-25G
MOLE17138822-25GEA 0 EUR
MOLE17138822-25G
(3-Methoxyphenyl)acetonitril
(3-Methoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001910
CAS-Nummer: 19924-43-7
EINECS: 243-428-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III