8-Aminochinolin

Lieferant: Molekula
Achtung

17295435-5G
MOLE17295435-5GEA 0 EUR
MOLE17295435-5G
8-Aminochinolin
8-Aminochinolin
Formel: C₉H₈N₂
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64 °C
Dichte: 1,337 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006809
CAS-Nummer: 578-66-5
EINECS: 209-427-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR