4-(4-Chlorphenyl)-4-piperidinol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
17365868-25G
MOLE17365868-25GEA 0 EUR
MOLE17365868-25G
4-(4-Chlorphenyl)-4-piperidinol
4-(4-Chlorphenyl)-4-piperidinol
Formel: C₁₁H₁₄ClNO
Molecular Weight: 211,69 g/mol
MDL: MFCD00006001
CAS-Nummer: 39512-49-7
EINECS: 254-479-8