9-Fluorencarbonsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: 9H-Fluorene-9-carboxylic acid

17538892-25G
MOLE17538892-25GEA 0 EUR
MOLE17538892-25G
9-Fluorencarbonsäure
9-Fluorencarbonsäure
Formel: C₁₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 210.23 g/mol
Siedepunkt: 365
Schmelzpunkt: 226…229 °C
Dichte: 1.333 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001136
CAS-Nummer: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR