2,2,2-Trifluorethylammoniumchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1-Amino-2,2,2-trifluorethan Hydrochlorid, 2,2,2-Trifluorethylamin Hydrochlorid
17542068-25G
MOLE17542068-25GEA 0 EUR
MOLE17542068-25G
2,2,2-Trifluorethylammoniumchlorid
2,2,2-Trifluorethylammoniumchlorid
Formel: C₂H₅ClF₃N
Molecular Weight: 135,52 g/mol
Schmelzpunkt: 222…226 °C
MDL: MFCD00012875
CAS-Nummer: 373-88-6
EINECS: 206-771-1