4-Phenylpyridin

Lieferant: Molekula
Achtung

17588580-25G
MOLE17588580-25GEA 0 EUR
MOLE17588580-25G
4-Phenylpyridin
4-Phenylpyridine
Formel: C₁₁H₉N
Molecular Weight: 155,2 g/mol
Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006420
CAS-Nummer: 939-23-1
EINECS: 213-357-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR