Propiolsäure
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Propinsäure, 2-Propinsäure, Acetylencarbonsäure
17598520-25G
MOLE17598520-25GEA 210 EUR
MOLE17598520-25G
Propiolsäure
Propiolsäure
Formel: C₃H₂O₂
Molecular Weight: 70,05 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 58 °C
MDL: MFCD00004360
CAS-Nummer: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08006