Cyclopropancarbonsäurechlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Cyclopropancarbonylchlorid
17631898-100G
MOLE17631898-100GEA 0 EUR
MOLE17631898-100G
Cyclopropancarbonsäurechlorid
Cyclopropancarbonsäurechlorid
Formel: C₄H₅ClO
Molecular Weight: 104,54 g/mol
Siedepunkt: 119 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001277
CAS-Nummer: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
UN: 2920
ADR: 8,II