6-Methoxyindol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 6-Methoxy-1H-indol, Indol-6-ylmethylether
17682700-1G
MOLE17682700-1GEA 0 EUR
MOLE17682700-1G
6-Methoxyindol
6-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00022780
CAS-Nummer: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6