2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
17804191-100G
MOLE17804191-100GEA 0 EUR
MOLE17804191-100G
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂H₃N₃S₂
Molecular Weight: 133,2 g/mol
MDL: MFCD00003108
CAS-Nummer: 2349-67-9
EINECS: 219-078-4