2-Hydroxy-5-nitropyridin

Lieferant: Molekula

17835073-100G
MOLE17835073-100GEA 0 EUR
MOLE17835073-100G
2-Hydroxy-5-nitropyridin
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₃
Siedepunkt: 180…200 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 191…192 °C
MDL: MFCD00006276
CAS-Nummer: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR