4-Bromisochinolin

Lieferant: Molekula
Achtung

17966472-25G
MOLE17966472-25GEA 0 EUR
MOLE17966472-25G
4-Bromisochinolin
4-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Molecular Weight: 208,06 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…42,5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006904
CAS-Nummer: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR