3-Hydroxy-2-pyridon

Lieferant: Molekula

Synonyme: Pyridin-2,3-diol, 2,3-Pyridindiol, 2,3-Dihydroxypyridin

17976019-100G
MOLE17976019-100GEA 379 EUR
MOLE17976019-100G
3-Hydroxy-2-pyridon
3-Hydroxy-2-pyridon
Formel: C₅H₅NO₂
Molecular Weight: 111.1 g/mol
Siedepunkt: 315
Schmelzpunkt: 244…246 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006271
CAS-Nummer: 16867-04-2
EINECS: 240-887-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR