Harnsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2,6,8-Trihydroxypurin, Purin-2,6,8-triol

18110589-25G
MOLE18110589-25GEA 106 EUR
MOLE18110589-25G
Harnsäure
Harnsäure
Formel: C₅H₄N₄O₃
Molecular Weight: 168,11 g/mol
Schmelzpunkt: 436 °C
Dichte: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005712
CAS-Nummer: 69-93-2
EINECS: 200-720-7
Merck Index: 12,10014

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR