N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin
Lieferant: Molekula
Achtung
18154918-25G
MOLE18154918-25GEA 0 EUR
MOLE18154918-25G
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylendiamin
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008309
CAS-Nummer: 100-22-1
EINECS: 202-831-6
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09367