(4-(Brommethyl)phenyl)essigsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
18181226-1G
MOLE18181226-1GEA
0
EUR
MOLE18181226-1G
(4-(Brommethyl)phenyl)essigsäure
(4-(Brommethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH Molecular Weight: 229,07 g/mol |
MDL:
MFCD00010632 CAS-Nummer: 13737-36-5 UN: 3261 ADR: 8,III |