6-Fluorindol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 6-Fluoro-1H-indole
18394914-1G
MOLE18394914-1GEA 71.6 EUR
MOLE18394914-1G
6-Fluorindol
6-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Schmelzpunkt: 72…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00056933
CAS-Nummer: 399-51-9