Ammoniumthiocyanat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Ammoniumsulfocyanid, Ammoniumrhodanid
18466896-1KG
MOLE18466896-1KGEA 0 EUR
MOLE18466896-1KG
Ammoniumthiocyanat
Ammoniumthiocyanat
Formel: NH₄SCN
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,305 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011428
CAS-Nummer: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Merck Index: 13,00564