2-Fluorphenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(2-Fluorphenyl)metaborsäure, 2-Fluorbenzolboronsäure, Dihydroxy(2-fluorphenyl)boran
18550854-1G
MOLE18550854-1GEA
0
EUR
MOLE18550854-1G
2-Fluorphenylboronsäure
2-Fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BFO₂ Molecular Weight: 139,92 g/mol |
MDL:
MFCD00674013 CAS-Nummer: 1993-03-9 |