4-Chlor-2-fluoranilin
Lieferant: Molekula
18590478-25G
MOLE18590478-25GEA 0 EUR
MOLE18590478-25G
4-Chlor-2-fluoranilin
4-Chlor-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145,56 g/mol
Siedepunkt: 104 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,299 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010625
CAS-Nummer: 57946-56-2
EINECS: 261-034-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III