(S)-(+)-2-Octanol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxyoctan, D(+)-2-Octanol, (S)-(+)-Hexyl-methylcarbinol, D(+)-2-Hydroxyoctan, (S)-(+)-Methyl-hexylcarbinol
18605498-1G
MOLE18605498-1GEA 71.6 EUR
MOLE18605498-1G
(S)-(+)-2-Octanol
(S)-(+)-2-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,822 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064283
CAS-Nummer: 6169-06-8
EINECS: 228-213-6
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06850