Sulfanilsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Anilin-4-sulfonsäure, 4-Aminobenzolsulfonsäure

18836625-1KG
MOLE18836625-1KGEA 136 EUR
MOLE18836625-1KG
Sulfanilsäure
Sulfanilsäure
Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Molecular Weight: 173,19 g/mol
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 279 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR