Tricyclohexylphosphin
Lieferant: Molekula
Achtung
18931439-5G
MOLE18931439-5GEA 0 EUR
MOLE18931439-5G
Tricyclohexylphosphin
Tricyclohexylphosphine
Formel: C₁₈H₃₃P
Siedepunkt: 132…134 °C (0,02 mmHg)
Schmelzpunkt: 78 °C
Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00003853
CAS-Nummer: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2