2-Methoxybenzylalkohol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(2-Methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)anisol
18967483-100G
MOLE18967483-100GEA
0
EUR
MOLE18967483-100G
2-Methoxybenzylalkohol
2-Methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,17 g/mol Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa) Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00004611 CAS-Nummer: 612-16-8 EINECS: 210-296-5 |