2'-(Trifluormethyl)acetophenon

Lieferant: Molekula

Synonyme: o-(Trifluormethyl)acetophenon, 2-Acetylbenzotrifluorid, 1-[2-(Trifluormethyl)phenyl]ethan-1-on

19006781-5G
MOLE19006781-5GEA 0 EUR
MOLE19006781-5G
2'-(Trifluormethyl)acetophenon
2'-(Trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃O
Molecular Weight: 188.15 g/mol
Siedepunkt: 163
Schmelzpunkt: 15…17 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000378
CAS-Nummer: 17408-14-9
EINECS: 241-434-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR