4-Bromphenetol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1-Brom-4-ethoxybenzol, (4-Bromphenyl)ethylether

19036822-100G
MOLE19036822-100GEA 0 EUR
MOLE19036822-100G
4-Bromphenetol
4-Bromphenetol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 4 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000098
CAS-Nummer: 588-96-5
EINECS: 209-629-7
Merck Index: 13,01413

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR