3-Hydroxybenzylalkohol

Lieferant: Molekula

19045089-25G
MOLE19045089-25GEA 0 EUR
MOLE19045089-25G
3-Hydroxybenzylalkohol
3-Hydroxybenzylalkohol
Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 86…87 °C (0,001 mmHg)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,161 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00004643
CAS-Nummer: 620-24-6
EINECS: 210-633-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR