(Methyl)triphenylphosphoniumiodid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Methyltriphenylphosphonium iodide
19063878-100G
MOLE19063878-100GEA
196
EUR
MOLE19063878-100G
(Methyl)triphenylphosphoniumiodid
(Methyl)triphenylphosphoniumiodid
Formel:
C₁₉H₁₈IP Molecular Weight: 404,23 g/mol Schmelzpunkt: 193…194 °C |
MDL:
MFCD00066175 CAS-Nummer: 2065-66-9 EINECS: 218-178-5 UN: 3464 ADR: 6.1,III |