Gallussäure Monohydrat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat
19107161-1KG
MOLE19107161-1KGEA 242 EUR
MOLE19107161-1KG
Gallussäure Monohydrat
Gallussäure Monohydrat
Formel: C₇H₆O₅·1H₂O
Molecular Weight: 188,14 g/mol
Schmelzpunkt: ∼250 °C
Flammpunkt: 250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149098
CAS-Nummer: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9