β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) Trihydrat

Lieferant: Molekula
Achtung

19152391-1G 19152391-5G
MOLE19152391-1GEA 71.6 EUR
MOLE19152391-1G MOLE19152391-5G
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na₂) Trihydrat
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid Dinatriumsalz, reduzierte Form (NADH-Na2) Trihydrat
Formel: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·3H₂O
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00036200
CAS-Nummer: 606-68-8
EINECS: 210-123-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR