6-Bromveratraldehyd
Lieferant: Molekula
Synonyme:
6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
19262331-25G
MOLE19262331-25GEA
0
EUR
MOLE19262331-25G
6-Bromveratraldehyd
6-Bromveratraldehyd
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245.07 g/mol Siedepunkt: 300 Schmelzpunkt: 151 |
MDL:
MFCD00003301 CAS-Nummer: 5392-10-9 EINECS: 226-390-4 |