Kaliumhexacyanoferrat(III)
Lieferant: Molekula
Synonyme: Trikaliumhexacyanoferrat, rotes Blutlaugensalz, Ferricyankalium
19316295-1KG
MOLE19316295-1KGEA 0 EUR
MOLE19316295-1KG
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Kaliumhexacyanoferrat(III)
Formel: K₃Fe(CN)₆
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712