(1-Pentyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
Pentyltriphenylphosphonium bromide
19517443-25G
MOLE19517443-25GEA
0
EUR
MOLE19517443-25G
(1-Pentyl)triphenylphosphoniumbromid
(1-Pentyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
H₃C(CH₂)₄P(C₆H₅)₃Br Molecular Weight: 413,34 g/mol Schmelzpunkt: 168 °C |
MDL:
MFCD00031630 CAS-Nummer: 21406-61-1 EINECS: 244-374-5 |