Natriumborhydrid
Lieferant: Molekula
Gefahr
19526770-100G
MOLE19526770-100GEA 0 EUR
MOLE19526770-100G
Natriumborhydrid
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664