Eugenol

Lieferant: Molekula
Achtung

19666901-500G
MOLE19666901-500GEA 0 EUR
MOLE19666901-500G
Eugenol
Eugenol
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼–10 °C
Dichte: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008654
CAS-Nummer: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR