Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Ammoniummolybdat (para) Tetrahydrat, Hexaammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Ammoniumparamolybdat Tetrahydrat
19757224-1KG
MOLE19757224-1KGEA 291 EUR
MOLE19757224-1KG
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
Formel: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Molecular Weight: 1235,86 g/mol
Dichte: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167059
CAS-Nummer: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 13,00536