Salicylamid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäureamid
19861860-1KG
MOLE19861860-1KGEA 0 EUR
MOLE19861860-1KG
Salicylamid
Salicylamid
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 318
Schmelzpunkt: 137
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007978
CAS-Nummer: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 12,08480