2'-Desoxycytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (dCTP-Na2)
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt, 2′-Deoxycytidine-5′-Triphosphate Trisodium Salt, 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate disodium salt
20106938-100MG
MOLE20106938-100MGEA 0 EUR
MOLE20106938-100MG
2'-Desoxycytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (dCTP-Na2)
2'-Desoxycytidin-5'-triphosphorsäure Dinatriumsalz (dCTP-Na2)
Formel: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₃P₃
Molecular Weight: 511.12 g/mol
MDL: MFCD00084683
CAS-Nummer: 102783-51-7
EINECS: 252-849-3