Triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Triphenylphosphine hydrobromide
20107888-25G
MOLE20107888-25GEA
0
EUR
MOLE20107888-25G
Triphenylphosphoniumbromid
Triphenylphosphonium bromide
Formel:
C₁₈H₁₆BrP Molecular Weight: 343,2 g/mol |
MDL:
MFCD00035107 CAS-Nummer: 6399-81-1 EINECS: 229-012-6 UN: 3261 ADR: 8,III |